Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Pissette en polyéthylène à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Comprend | Bouchon en polypropylène naturel |
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Naturel |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Pissette |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 28 mm |
Type de bouchon | Bouchon en polypropylène naturel |