Learn More
Rogo Sampaic™ Cuve à coloration de Coplin en PEBD
Marque: Rogo Sampaic™ BPL504
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Boîte à coloration Coplin• Bouchon vissant
• Polyéthylène LDPE
• Capacité 10 lames 76 x 26mm
• Boîte de Coplin
• La pièce
Spécification
PEBD | |
5 | |
59 mm |
Cuve à coloration de Coplin | |
114 mm |