Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sac à gants en polyéthylène
Pour la manipulation de produits chimiques et de matériaux de haute pureté sensibles à l’air et à l’humidité
123.00€ - 744.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11443880
|
Thermo Scientific Chemicals
091717.LK |
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 po) | 1 de chaque |
123.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11463880
|
Thermo Scientific Chemicals
092717.LK |
27 x 17 in | 1 de chaque |
135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11473880
|
Thermo Scientific Chemicals
092717.LL |
27 x 17 in | 4/boîte |
462.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11440960
|
Thermo Scientific Chemicals
092727.LK |
27 x 27 in | 1 de chaque |
169.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11483880
|
Thermo Scientific Chemicals
092727.LL |
27 x 27 in | 4/boîte |
540.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15464135
|
Thermo Scientific Chemicals
093727.LK |
37 x 27 in | 1 de chaque |
166.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15474135
|
Thermo Scientific Chemicals
093727.LL |
37 x 27 in | 4/boîte |
603.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11413890
|
Thermo Scientific Chemicals
093737.LK |
37 x 37 in | 1 de chaque |
215.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11403890
|
Thermo Scientific Chemicals
093737.LL |
37 x 37 in | 4/boîte |
744.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Avec chambre gonflable
Spécification
Polyéthylène | |
Transparent | |
Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire |
RUO – Research Use Only