Learn More
Mutexil™ Tablier gaufré en polyéthylène
Click to view available options
Épaisseur:
20 μ
25 μ
40 μ
70μ
Description
Tablier polyéthylène
• Pour applications agro-alimentaires
• Tablier polyéthylène gaufré
• En sac distributeur mural, 10 sacs de 100 tabliers
• Ultra résistant.
• Pour applications agro-alimentaires
• Tablier polyéthylène gaufré
• En sac distributeur mural, 10 sacs de 100 tabliers
• Ultra résistant.
Spécification
Spécification
Type | Tablier gaufré |
Matériau | PE |
Couleur | Blanc |
Épaisseur | 70μ |
Longueur (métrique) | 140 cm |
Largeur (métrique) | 70 cm |