Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau coudé en PE, paquet de 100
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 30626-98
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications à basse pression
- Résistance aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs tailles
- Les raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
Spécification
Raccords cannelés | |
Non autoclavable | |
HDPE | |
Raccords 100 | |
3/8 po | |
3/8 po | |
1 19/32 pouces | |
Translucide |
Connexion NPT(M) avec raccord cannelé | |
1/4 po | |
1 1/2 pouces | |
3/8 po | |
1/4 po | |
Oxyde d’éthylène | |
Coudé |