Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé coudé en PE
Créez des coudes à 90 ° dans des tubulures flexibles en laboratoire facilement et sans outils.
Marque:  Masterflex™ 30622-78
Code produit. 11795559
  • 24.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Fabriqués à l'aide de matières premières 100 % vierges
  • Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
Raccords cannelés
Tubulure de 3/8 pouces de D.I.
Oxyde d’éthylène
Polyéthylène
10/boîte
Coude