Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé coudé en PE
Créez des coudes à 90 ° dans des tubulures flexibles en laboratoire facilement et sans outils.
Marque: Masterflex™ 30622-65
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponible en plusieurs tailles
- Fabriqués à l'aide de matières premières 100 % vierges
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
Tubulure de 5/8 pouces de D.I. | |
Oxyde d’éthylène |
Polyéthylène | |
10/boîte | |
Coude |