Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier revêtu de polyéthylène, qualité LabSorb Ultra
Papier de qualité très absorbante et enduit sur une face de PE.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-210601480600N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très absorbant.
- Une face en polyéthylène.
- Recommandé pour tester les cadres de lunettes et les lunettes de soleil en termes de libération de nickel, selon la norme EN 16128:2015.
- Non stérile, conditionnement en vrac
Spécification
350% | |
Blanc | |
Cellulose | |
LabSorb Ultra | |
480 x 600 mm |
Polyéthylène | |
187 g/m2 | |
Feuilles / plaques de filtration | |
100 / boîte |