Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon en polyéthylène
Marque: Macherey-Nagel™ 702129
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Transparent | |
4,3 mm | |
Oui | |
Avec septum | |
100 paquet | |
9,1 mm | |
1,3 mm |
Transparent | |
Polyéthylène | |
Utilisés comme bouchons de pissette ou bouchons intermédiaires | |
100 | |
Polyéthylène | |
100 paquet |