Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Fabriqués en polyéthylène pour une résistance, une durabilité et une flexibilité optimales. Les bouchons en polyéthylène Buerkle™ sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Marque: Buerkle™ 9760-0716
.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
- Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
- Adapté aux denrées alimentaires
- La forme octogonale facilite l’ouverture
- Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
Spécification
Pour les denrées alimentaires | |
Blanc, Rouge | |
7,5 mm | |
Bouchons |
7/16 | |
5,9 mm | |
Polyéthylène |