Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Fabriqués en polyéthylène pour une résistance, une durabilité et une flexibilité optimales. Les bouchons en polyéthylène Buerkle™ sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Marque:  Buerkle™ 9760-1019
.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15405574
  • 0.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
  • Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • La forme octogonale facilite l’ouverture
  • Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
Spécification
Spécification
Pour les denrées alimentaires
Blanc, Rouge
10 mm
Bouchons
10/19
8,2 mm
Polyéthylène