Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons.
6.38€ - 16.24€
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12310499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-050J |
100 mm | 150 mm | 100/paquet | |||||
12330499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-090U |
250 mm | 200 mm | 100/paquet |
10.57€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12340499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-110R |
300 mm | 200 mm | 50/boîte | |||||
12350499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-130L |
375 mm | 250 mm | 50/boîte | |||||
Description
- Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
- Convient à un usage alimentaire
Spécification
Sachet | |
Polyéthylène |