Learn More
Cole-Parmer™ Brosse à usages multiples en polyester
This Utility Brush with Handle and Polyester Bristles is effective cleaning for a variety of applications.
Marque: Cole-Parmer™ 84550-34
12.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Synthetic block is moisture and bacteria proof.
- Hang-up hole provide easy storage.
- Gnarled grip offers safe handling.
- The utility brushes come with medium-stif crimped bristles to help carry more water or solution to the cleaning surface.
- Applications include pots, pans, vats, kettles, and counters.
Spécification
Brosse d’accessoire | |
Stiff | |
Rouge | |
130 mm | |
5.5 in. | |
140 mm | |
1 de chaque |
Polyester | |
Plastique | |
5.1 in. | |
Nettoyage général | |
8 in. | |
200 mm |