Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 030127
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Polyester | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
2500/Bte | |
50,8 x 6,35 mm (l x H) | |
0,019 mm | |
50,8 mm | |
6,35 mm |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
IP™ activé | |
Transfert thermique | |
Identification de cartes de circuit et de composants, identification en laboratoire | |
1 | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
9,53 mm | |
55,88 mm |