Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300 CCM Micro-Set M
TLC polyester sheets POLYGRAM CEL 300, native fibrous cellulose layer.
Marque: Macherey-Nagel™ 814027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TLC polyester sheets POLYGRAM CEL 300, native fibrous cellulose layer.
Spécification
Feuilles de polyester Polygram CEL 300 | |
Micro-kit CCM M | |
4 x 8 cm |
200/boîte | |
2 chambres de développement ; 2 x 50 capillaires en verre de 1 μl ; 1 bouchon en caoutchouc pour les capillaires en verre ; 2 guides de repérage ; 1 éprouvette de mesure de 10 ml ; 1 bécher de 25 ml ; 1 pulvérisateur de laboratoire en verre à poire en caoutchouc ; 1 seringue en plastique de 1 ml ; 20 feuilles de papier filtre MN 713, 15 x 21 cm ; 50 feuilles de polyester Polygram CEL 300 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300 CCM Micro-Set M > Taille : 4 x 8 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu