Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes PC Link
Marque: Brady™ 018739
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA | |
Caoutchouc permanent | |
Mat | |
1 | |
Carré | |
0,112 mm | |
38,10 mm |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Blanc | |
Polyester | |
250/Bte | |
–40°C à +120°C | |
41,27 mm | |
38,10 mm |