Learn More
Bollé Safety Cordon en polyester
Ne perdez pas vos lunettes de sécurité Bollé Protection™ grâce au cordon en polyester, un accessoire utile.
Marque: Bollé Safety CORDC
15.52 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyester
Spécification
Bleu, vert | |
Lunettes de sécurité Bollé | |
CORDC |
Cordon | |
560 mm | |
Polyester |