Learn More
Brady™ Panneaux Lunettes de sécurité obligatoires en polyester
Marque: Brady™ 806847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/EC | |
1 de chaque | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
297 mm | |
Lunettes de sécurité | |
blanches |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
105 mm | |
Rectangulaires | |
Signalisation obligatoire |