Learn More
3M™ Verres de sécurité en PC
Click to view available options
Couleur : Incolore
Description
Lunettes BX
• Avec oculaires anti-rayures et antibuée
• Oculaires en polycarbonate hautement résistant aux impacts absorbant 99,9% des UV. Branches réglables en longueur, à embouts souples restant confortables même en cas de port prolongé. Branches inclinables, 3 angles pour un ajustement sur
• Mesure. Pont nasal souple
• Oculaire gris, pour environnement intérieur et extérieur: évite l'éblouissement et réfléchit les rayons nocifs. Conformes aux normes ANSI* Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007. Marquage oculaire 2C-1,2. AOS.1.FT
• Les produits 3M de ce catalogue doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d'emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit
• Lunettes BX incolore
• Avec oculaires anti-rayures et antibuée
• Oculaires en polycarbonate hautement résistant aux impacts absorbant 99,9% des UV. Branches réglables en longueur, à embouts souples restant confortables même en cas de port prolongé. Branches inclinables, 3 angles pour un ajustement sur
• Mesure. Pont nasal souple
• Oculaire gris, pour environnement intérieur et extérieur: évite l'éblouissement et réfléchit les rayons nocifs. Conformes aux normes ANSI* Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007. Marquage oculaire 2C-1,2. AOS.1.FT
• Les produits 3M de ce catalogue doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d'emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit
• Lunettes BX incolore
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007 |
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety glasses |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |