Learn More
Kartell™ Pointes de pipette PC/PP
Produit rendant le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Pointes de pipettes PC/PP Kartell™ compatibles avec une grande variété de modèles de pipettes.
105.00€ - 128.00€
Spécification
Description | Cônes de pipette |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/IVD |
Conditionnement | rack |
Type de produit | Universel |
Gamme de produits | Pointe de pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10102191
|
Kartell™
0961500 |
100 à 1 000 μl | Universel |
128.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12074747
|
Kartell™
0960500 |
2 à 200 μl | Universel |
105.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabrication en polycarbonate/polypropylène
- Pointe pour micropipette
- Fournie sous forme de racks
- La compatibilité varie
Spécification
Cônes de pipette | |
rack | |
Pointe de pipette |
CE/IVD | |
Universel | |
PC / PP |