Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en polycarbonate
19.85€ - 43.40€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer femelle |
---|---|
Matériau | PC |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13538810
|
Masterflex™
45501-08 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 3/16 po |
43.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13477728
|
Masterflex™
45501-22 |
Pour adaptateur femelle Luer x femelle Luer |
34.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819911
|
Masterflex™
45501-00 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé de 4 mm (5/32 po) |
19.85€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13551060
|
Masterflex™
45501-06 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé de 4 mm (5/32 po) |
32.25€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13518810
|
Masterflex™
45501-20 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 4 mm (1/4 po) |
25.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13487728
|
Masterflex™
45501-56 |
Pour femelle x femelle x femelle |
42.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccord Luer femelle | |
PC | |
25/boîte |