Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en polycarbonate
Graduations gaufrées d’environ 2 mm.
Marque: Brand™ 781040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans rebord, fond rond
- Transparent, teinte légèrement jaune
- Résistent jusqu’à 20 000 FCR
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
100 mL | |
10/boîte | |
45 mm | |
Tube à centrifuger |
Polycarbonate | |
Rond | |
2 mm | |
20 000 x g |