Learn More
Palintest™ Tube carré en polyacrylate
À utiliser avec le comparateur Palintest™
Marque:  Palintest™ PT521/5
Code produit. 11913787
  • 32.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec le comparateur Palintest™
Le comparateur Palintest™ avec disques de couleur interchangeables est simple à utiliser. Ajoutez simplement le comprimé de réactif à l’échantillon de test, placez-le dans le comparateur et faites correspondre le produit avec le disque approprié.
Spécification
Spécification
10 mL
5/boîte
13,5 mm
Polyacrylate
5 paquet
Tube