Learn More
Oxyde de poly(éthylène), ∽ M.W. 300,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10751071
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEO
Nom IUPAC ethane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene oxide)
Couleur Blanc
Note relative au nom Approximate M.W. 300.000
Forme physique Poudre
Point de fusion 65.0°C to 67.0°C
Formule linéaire (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.