Learn More
Olympus™ Tube porteur de l’analyseur polarisant, U-KPA
Facilitez la visualisation de la lumière polarisée. Le tube porteur de l’analyseur polarisant Olympus™ U-KPA est un support de fixation intermédiaire simple et coulissant pour analyseur polarisant.
Marque:  Olympus™ K10017540
Code produit. 12641571
  • 928.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conception à glissière.
  • Simplicité d’utilisation.
Spécification
Spécification
Microscopes BX et CX