Learn More
Olympus™ Glissière pour polariseur, plaque de verrouillage, U-PO3
Fournit une lumière polarisée à partir de sources de lumière réfléchie. La glissière pour polariseur Olympus™ est fournie avec le mécanisme de plaque de verrouillage U-PO3.
Marque: Olympus™ K10017620
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polarise la source lumineuse réfléchie.
- Verrou de plaque de glissière.
- Convient aux microscopes BX et MX.
Spécification
Polariseur | |
Verrouillage | |
Microscopes BX, MX. | |
71 g |