Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 500 LT Séries Polar
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 500 LT Séries Polar offrent 500 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement allant de -25° à +80°C.
4714.00€
Spécification
Capacité (impériale) | 0,74 gal |
---|---|
Capacité (métrique) | 2,8 l |
Certifications/Conformité | Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS |
Communications | Numérique |
Type de condenseur | Refroidissement par air |
Code produit | Marque | Capacité de chauffage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de chauffage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11632329
|
Thermo Scientific™
223432100 |
2 kW |
4714.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™ Accel 500 LT Séries Polar offrent 500 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement de allant de -25° à +80°C. Dynamiques, fiables et efficaces, ces refroidisseurs puissants et compacts offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Livrés avec une pompe foulante ou foulante / aspirante et un port de communication USB, ces refroidisseurs s'adaptent parfaitement à votre laboratoire.
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation, simples à utiliser, offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Pour plus de facilité, toutes les interventions de maintenance opérationnelle et préventive s’effectuent à partir de l’interface du panneau avant.
- Dotés d’une interface HMI intuitive avec un thermostat et un affichage numérique.
- La combinaison d’un petit réservoir interne avec de vastes capacités de refroidissement vous assure des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de température.
- Des options de pompes sont disponibles pour vous permettre d’augmenter la pression et le débit pour les applications exigeantes.
- Le système de contrôle simplifie le mode opératoire et la procédure de remplissage/vidange.
- Facilement accessible depuis le panneau avant, il n’est pas nécessaire de repositionner l’unité pour le remplissage ou la vidange.
- Le système de réfrigération avec refroidissement par air vous permet de placer plusieurs unités les unes à côté des autres.
- Fonctionnement extrêmement silencieux, moins de 58 dBA.
- Le port USB en option offre une connectivité série.
Informations de commande :
Certains modèles proposent des fonctions de régulation de la température et de communication à distance. Pour de plus amples informations, appelez au 800-258-0830.
Spécification
0,74 gal | |
Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS | |
Refroidissement par air | |
21 l/min | |
-25 ° à +80 ° C | |
500 LT | |
9.1 po | |
24,8 po | |
19,2 po | |
£ 66 |
2,8 l | |
Numérique | |
500 W | |
Pompe Foulante | |
11.7psi | |
± 0,1°C | |
23.2cm | |
62cm | |
48.7cm | |
30 kg |