Learn More
Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Réduisez les coûts de réactifs, de fournitures de laboratoire et d’échantillons tout en améliorant la qualité des données par l’élimination des étapes de pipetage intermédiaires, le mélange se faisant à l’intérieur des cônes.
Marque: Thermo Scientific™ 5757-50
Description
Réduisez les coûts de réactifs, de fournitures de laboratoire et d’échantillons tout en améliorant la qualité des données par l’élimination des étapes de pipetage intermédiaires, le mélange se faisant à l’intérieur des cônes. Les cônes Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.’S™ ont la capacité de transférer de très faibles volumes grâce à la combinaison d’une cavité interne moulée fonctionnant par capillarité et de la surface de liaison unique du cône.
Caractéristiques :
- Permettent aux manipulateurs automatisés de liquides Thermo Scientific™ Matrix™ existants de gérer la distribution de très petits volumes pour les procédures de screening de composés
- Nécessitent que très peu de réglages de procédure sur les instruments Thermo Scientific™ PlateMate™ et Thermo Scientific™ Hydra™ DT
- Éliminez les étapes de dilution aqueuse qui peuvent provoquer une précipitation en transférant des volumes de l’ordre du nanolitre directement vers la plaque de dosage.
- Contrôlez précision et justesse constantes pendant le procédé de moulage
- La validation de la pureté et de la rectitude des cônes se fait à l’aide d’instruments compatibles pour garantir une qualité optimale et rien d’autre.
- Depuis la plage de compatibilité établie par l’instrument Matrix Hydra DT, des courbes de réponses instantanées ou un protocole d’analyses peuvent être facilement programmés sur le système Hydra DT.
- Des besoins de débit plus élevé peuvent être satisfaits avec les instruments Matrix PlateMate 2 x 3 et Catalyst Express ou PlateMate Plus.
- Des spécialistes commerciaux sont disponibles pour vous aider à programmer et à modifier vos instruments ou à valider l’instrumentation de tout manipulateur automatisé des liquides Matrix.
- Disponibles aux formats 96 et 384 canaux, la capacité de la cavité interne est de 50, 100 et 250 nl
- Formats stériles disponibles pour les procédures de manipulation de liquides sensibles
Spécification
50 nl | |
Stérile | |
Automation | |
Single-use | |
D.A.R.T.’S (Disposable Automation Research Tips ou pointes jetables pour recherche en automatisation), PocketTip |
Sans filtre | |
Rack | |
20 x 384 pointes | |
Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.