Learn More
Solution de PO43- f(P)-PHOSPHATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
51.20€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |
Numéro MDL | MFCD00003527,MFCD00146206 |
Clé InChI | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12982175
|
Fisher Chemical
A 037 100 |
100 mL | Flacon |
51.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12992175
|
Fisher Chemical
A 037 250 |
250 mL | Flacon |
73.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12902185
|
Fisher Chemical
A 037 500 |
500 mL | Flacon |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:37585 |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
23672064 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
Spécification
Phosphate | |
7558-80-7 | |
H2NaO4P | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrogènophosphate de sodium | |
23672064 | |
H2O |
1g/L | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)