Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SF55plus, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque:  Memmert™ SF55plusB29718
Code produit. 17528325
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Spécification
60,3 mm
Stérilisateur SF55plus