Learn More
Memmert™ Extension du tube enfichable (dia. ext./dia. int. 60,3/57 mm), droite, pour conduits d’évacuation d’air pour S75
Utilisez ces tubes d’extension avec des étuves Memmert. Les tubes d’extension enfichables pour étuves Memmert™ sont conçus pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque: Memmert™ S75B29718
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extension du tube enfichable (diam. ext. 60,3 mm, intérieur 57 mm)
- Coudé
- Modèles U, I, S uniquement
Spécification
Modèles U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 | |
Extension du tube enfichable | |
57 x 60,3 mm (Dia. int. x dia. ext.) |