Learn More
Memmert™ Tube d’extension enfichable (dia. int. / dia. ext. 60,3/57 mm), coudé, pour conduits d’évaluation d’air pour S30
Utilisez ces tubes d’extension avec des étuves Memmert. Les tubes d’extension enfichables pour étuves Memmert™ sont conçus pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque: Memmert™ S30B29719
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extension du tube enfichable (diam. ext. 60,3 mm, intérieur 57 mm)
- Coudé
- Modèles U, I, S uniquement
Spécification
Conduit d’évacuation d’air | |
Extension du tube enfichable | |
57 x 60,3 mm (Dia. int. x dia. ext.) |