Learn More
Hecht Karl™ Racks pour tubes à essai en plexiglas
Marque: Hecht Karl™ 42808012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Portoir en aluminium anodisé• Portoir 12 à 24 tubes φ 13 à 18mm
• Pour tube à hémolyse ou tube à essai
• Portoir acrylique
Spécification
Racks pour tubes à essai | |
Plexiglas™ | |
1/boîte | |
18 mm |
Tubes (18 mm) | |
12 | |
75 mm |