Learn More
Kimberly-Clark™ Masques type plissé à fixations auriculaires
Masques type plissé non stériles avec filtration élevée des bactéries et des particules, certifiés EN14683 type II. Les masques sans latex et sans silicone réduisent la contamination tout en garantissant le confort, notamment grâce à la couche externe à faible peluchage et la barrette nasale ajustable.
Spécification
Dimensions | Étalon |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Plissée |
Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; À usage industriel uniquement |
Sans latex | Oui |
Description
- Masques type plissé à fixations auriculaires
- Excellente efficacité de filtration des particules et des bactéries pour garantir la sécurité de l’utilisateur.
- Certifiés EN14683 type II et fournis avec des informations techniques pour démontrer la conformité réglementaire.
- Fabriqués à partir d’une couche extérieure en film de polyéthylène à faible peluchage pour garantir une meilleure protection.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ou de silicone, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
- Les masques sont disponibles en une seule taille universelle.
Spécification
Étalon | |
Plissée | |
Oui |
Non stérile | |
ISO 14001, ISO 9001 ; À usage industriel uniquement |