Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Masque type plissé à fixation auriculaire Kimtech™ M3, 23 cm de large (code produit 62451), 500 masques.
Les masques pour salle blanche Kimtech™ M3 offrent un niveau élevé de protection opérationnelle et un grand confort en milieu de classe ISO 3 et supérieure ; ils sont fournis avec les informations techniques de conformité.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 62451
Description
Les masques pour salle blanche Kimtech™ M3 offrent un niveau élevé de protection opérationnelle et un grand confort en milieu de classe ISO 3 et supérieure ; ils sont fournis avec les informations techniques de conformité. Idéal pour : utilisation en salle blanche de classe ISO 3 et supérieure ; fournir une protection opérationnelle poussée et réduire les risques de contamination ; offrir un confort supérieur à celui des masques type plissé classiques grâce aux éléments souples. Fabriqués en milieu conforme aux exigences de la FDA. Spécifications : masque type plissé blanc 23cm non stérile à fixation auriculaire ; sans silicone et sans latex. 10 sachets x 50 masques universels non stériles à fixation auriculaire, plissé, blanc, 23 cm (500 p)
- Masque type plissé Kimtech M3 à fixation auriculaire 62451, blanc, 23 cm (l), 10 x 50 masques (500 pièces)
- Excellente filtration bactérienne et particulaire prévenant la contamination.
- Doublure extérieure à faible peluchage en polyéthylène.
- Sans latex et sans silicone.
- Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure.
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
PET | |
Pleated, 62451 | |
Earloops |
White | |
Non-sterile | |
Class 1 (ISO 3) | |
230 mm |