Learn More
Fil de platine, 1,5 mm (0,059 po) de diamètre, dur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382248
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
Forme : Env. .37.9 g/m, Trempe : brut d’étirement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Note relative au nom Hard
Aspect Silvery white wire
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Forme Fil, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre