Learn More
Balle de platine, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, Premion™, +99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434755
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
CAS 7440-06-4
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Quantité 1 Pc.
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Premion™
Odeur Odorless
Poids ≈8.61g/slug
Forme Pastille