Learn More
Gaze de platine, rhodium, palladium, tissé en 80 mesh à partir d’un fil de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012216.FI
Code produit. 11375919
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Rhodium Palladium gauze
Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
MFCD00011179
Insoluble in water.
80 Mesh
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
(Base des métaux)
50 x 50 mm
99.9%
≈0.39g/25x25mm