Learn More
Gaze de platine, rhodium, palladium, tissé en 80 mesh à partir d’un fil de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012216.GH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Rhodium Palladium gauze | |
Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt% | |
MFCD00011179 | |
Insoluble in water. | |
80 Mesh |
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire | |
(Base des métaux) | |
100 x 100 mm | |
99.9% | |
≈0.39g/25x25mm |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche