Learn More
Gaze de rhodium et platine, tissé en 80 mesh à partir d’un fil de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012217.FF
Code produit. 11366628
  • 264.32€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Rhodium gauze
Pt:Rh; 90:10 wt%
MFCD00198186
Insoluble in water.
80 Mesh
≈0.39g/25x25mm
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
(Base des métaux)
25 x 25 mm
99.9%
Odorless