Learn More
Feuille de rodium platine, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041808.FF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Rhodium foil | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
MFCD00198186 | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
Feuille |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
25 x 25 mm | |
99.9% | |
≈0.31g/25x25mm |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche