Learn More
Poudre de platine, Thermo Scientific Chemicals
Matériau pour capteurs de gaz
87.70€ - 325.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045445.06 |
5 g |
87.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15466925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045445.14 |
25 g |
325.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum, 5% on activated carbon paste is used for a broad range of reactions common to palladium on carbon catalysts. it is utilized for hydrogenolysis reactions using molecular hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spécification
Platinum | |
7440-06-4 | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 | |
Poudre |
5% on graphite | |
Powder | |
MFCD00011179 | |
Insoluble in water. | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 |
Sécurité et traitement
H228-H315-H319-H335 : Flammable solid. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only