Learn More
Poudre de platine, maillage -200, 99,98 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
58.69€ - 1198.97€
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11396428
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.77
0.1 g
58.69€
0.10g
11306438
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.03
1 g
287.43€
1g
11386428
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.06
5 g
1198.97€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum powder
Poudre
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
7440-06-4
(Base des métaux)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
23939
99.98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante