Learn More
Pâte de platine, Thermo Scientific Chemicals
Forme : 900-1000 m2 Standard, réduit, nominalement humide à 50 % d’eau
70.70€ - 262.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430141
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038316.06 |
5 g |
70.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038316.14 |
25 g |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-6-6 | |
MFCD00011179 |
Spécification
Platinum | |
7440-6-6 | |
MFCD00011179 | |
Odorless |
3% on activated carbon powder | |
Noir | |
Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid. | |
Black powder |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only