Learn More
Platine, théoriquement 40 % sur noir de carbone, Alfa Aesar™
238.00€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Numéro MDL MFCD00011179
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11309857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042204.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11329857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042204.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Platinum black commonly acts as a catalyst in chemical reactions, as a catalytic converter in automobiles and in the petroleum industry as a catalyst. It also vigorously catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. It is used extensively as a laboratory equipment, electrical contacts, electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewelry. Compounds containing platinum (cisplatin, oxaliplatin and carboplatin) are applied in chemotherapy against certain types of cancer and also applied as pollution control catalysts for gasoline and diesel vehicles and in control of emissions of organics and nitrous oxides from industrial installations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-6-6
MFCD00011179
Spécification
Platinum
nominally 40% on carbon black
Soluble in aqua regia,but insoluble in hydrochloric and nitric acids.
7440-6-6
MFCD00011179
Powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P240-P241-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H351
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante