Learn More
Sulfure de platine(IV), Pt 74,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
269.00€ - 1023.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12038-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | PtS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.20 |
Numéro MDL | MFCD00016293 |
Clé InChI | RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt |
CID PubChem | 82862 |
Nom IUPAC | disulfanylideneplatinum |
SMILES | S=[Pt]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.03 |
1 g |
269.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.06 |
5 g |
1023.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ultra high purity and high purity compositions of platinum sulfide improve both optical quality and usefulness as scientific standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12038-21-0 | |
259.20 | |
RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N | |
82862 | |
S=[Pt]=S |
PtS2 | |
MFCD00016293 | |
platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt | |
disulfanylideneplatinum |
Spécification
Platinum(IV) sulfide | |
12038-21-0 | |
PtS2 | |
platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt | |
RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N | |
disulfanylideneplatinum | |
82862 | |
Pt 74.8% min. |
225°C to 250°C (decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00016293 | |
Insoluble in water. | |
S=[Pt]=S | |
259.20 | |
259.22 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-876-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only