Learn More
Oxyde de platine(IV) hydraté, teneur en Pt entre 79et84 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10753211
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52785-06-5
Formule moléculaire O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
Numéro MDL MFCD00066964
Clé InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Adams' catalyst
Nom IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide hydrate
Point de fusion 450.0°C
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire PtO2
Numéro UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Merck Index 14, 7527
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Poids de la formule 227.09
Pourcentage de pureté 79 to 84% Pt
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.