Learn More
Oxyde de platine(IV), anhydre, Premion™, 99,95 % (base de métaux), Pt 84,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
83.11€ - 985.91€
Identifiants chimiques
CAS 1314-15-4
Formule moléculaire O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
Numéro MDL MFCD00011184
Clé InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11343998
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.01
0.25 g
83.11€
0.25g
11363998
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.03
1 g
249.24€
1g
11353998
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.06
5 g
985.91€
5g
Description
Description
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-15-4
227.08
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
O=[Pt]=O
O2Pt
MFCD00011184
dioxoplatinum
Spécification
Platinum(IV) oxide
Anhydrous
Marron
(Base des métaux)
PtO2
UN1479
Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
O=[Pt]=O
227.08
99.95%
Pt 84.4% min.
10.2 g/mL
450°C
1314-15-4
Poudre
O2Pt
MFCD00011184
14,7527
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
227.09
Premion™
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2506020
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante