Learn More
Oxyde de platine(IV), 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
186.00€ - 639.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-15-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.08 |
Numéro MDL | MFCD00011184 |
Clé InChI | YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Adams' catalyst |
Nom IUPAC | dioxoplatinum |
SMILES | O=[Pt]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10563941
|
Thermo Scientific Acros
195320010 |
1 g | Flacon en verre |
186.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606683
|
Thermo Scientific Acros
195320050 |
5 g | Flacon en verre |
639.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-15-4 | |
227.08 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum |
O2Pt | |
MFCD00011184 | |
Adams' catalyst | |
O=[Pt]=O |
Spécification
Platinum(IV) oxide | |
83% Pt | |
Marron | |
O2Pt | |
MFCD00011184 | |
15, 7642 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Pt]=O | |
227.08 | |
83% (Pt) |
450.0°C | |
1314-15-4 | |
Poudre | |
PtO2 | |
1479 | |
Adams' catalyst | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum | |
227.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Platinum(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.