Learn More
Chlorure de platine(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.19€ - 555.77€
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10371004
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195402500
250 mg Flacon en verre
59.19€
250mg
10685832
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195400010
1 g Flacon en verre
167.84€
1g
10541451
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195400050
5 g Flacon en verre
555.77€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13454-96-1
336.88
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
26031
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Cl4Pt
MFCD00011182
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
tétrachloroplatine
Spécification
Platinum(IV) chloride
99%
Marron
99%
PtCl4
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
tétrachloroplatine
26031
99%
370.0°C
13454-96-1
Poudre
Cl4Pt
MFCD00011182
Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
336.88
336.89
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500
missing translation for 'tsca' : TSCA